Learn More
4-nitrofenil 2-acetamido-2-desoxi-4-O-alfa-L-fucopiranosil)-beta-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-(4-O-alpha-L-fucopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 259143-52-7 |
| Fórmula molecular | C20 H28 N2 O12 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28N2O12/c1-8-14(25)16(27)17(28)20(31-8)34-18-12(7-23)33-19(13(15(18)26)21-9(2)24)32-11-5-3-10(4-6-11)22(29)30/h3-6,8,12-20,23,25-28H,7H2,1-2H3,(H,21,24)/t8-,12+,13+,14+,15+,16+,17-,18+,19+,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@H](Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])O[C@@H]2CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-hidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-nitrofenoxi)-5-[(2S,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxioxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 488.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 488.1642 |