Learn More
4-Nitrofenil 2-(Acetamido)-2-desoxi-3-O-Beta-D-galactopiranosil-Alfa-D-galactopiranósido, TRC
Código de producto. 30483093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30483093 10 mg
30467257 5 mg
30464671 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483093 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN50100010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59837-14-8
Fórmula molecular C20 H28 N2 O13
Peso molecular (g/mol) 504.44
Nombre IUPAC N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-hidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-nitrofenoxi)-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxoxanoxan-2-il]oxioxan-3-il]acetamida
SMILES CC(=O)N[C@H]1[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl 2-(Acetamido)-2-deoxy-3-O-beta-D-galactopyranosyl-alpha-D-galactopyranoside
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28N2O13/c1-8(25)21-13-18(35-20-17(29)16(28)14(26)11(6-23)34-20)15(27)12(7-24)33-19(13)32-10-4-2-9(3-5-10)22(30)31/h2-5,11-20,23-24,26-29H,6-7H2,1H3,(H,21,25)/t11-,12-,13-,14+,15+,16+,17-,18-,19+,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.1591
Porcentaje de pureza >95%