Learn More
4-Nitrofenil 2-(Acetamido)-2-desoxi-3-O-Beta-D-galactopiranosil-Alfa-D-galactopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenyl 2-(Acetamido)-2-deoxy-3-O-beta-D-galactopyranosyl-alpha-D-galactopyranoside |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28N2O13/c1-8(25)21-13-18(35-20-17(29)16(28)14(26)11(6-23)34-20)15(27)12(7-24)33-19(13)32-10-4-2-9(3-5-10)22(30)31/h2-5,11-20,23-24,26-29H,6-7H2,1H3,(H,21,25)/t11-,12-,13-,14+,15+,16+,17-,18-,19+,20+/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 504.1591 |
| Porcentaje de pureza | >95% |