Learn More
4-Nitrofenil 2,4,6-Tri-O-acetil-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetil -Beta-D-glucopiranosil)-bD-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenyl 2,4,6-Tri-O-acetyl-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl -beta-D-glucopyranosyl)-b-D-glucopyranoside |
| CAS | 195715-98-1 |
| Fórmula molecular | C32H39NO20 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-Nitrophenyl 3-O-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside 2,4,6-Triacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H39NO20/c1-14(34)43-12-23-25(45-16(3)36)27(47-18(5)38)29(48-19(6)39)32(52-23)53-28-26(46-17(4)37)24(13-44-15(2)35)51-31(30(28)49-20(7)40)50-22-10-8-21(9-11-22)33(41)42/h8-11,23-32H,12-13H2,1-7H3/t23-,24-,25-,26-,27+,28+,29-,30-,31-,32+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](OC(=O)C)[C@@H](COC(=O)C)O[C@@H](Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,5-diacetiloxi-6-(4-nitrofenoxi)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-2-il]oxioxan-2-il]metil acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 757.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 757.2065 |