Learn More
Ácido 4-nitrofenoxiacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenoxyacetic Acid |
| CAS | 1798-11-4 |
| Fórmula molecular | C8H7NO5 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-(4-Nitrophenoxy)acetic Acid, (4-Nitrophenoxy)acetic Acid, (p-Nitrophenoxy)acetic Acid, Ba 2690, NSC 166278, alpha-(4-Nitrophenoxy)acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO5/c10-8(11)5-14-7-3-1-6(2-4-7)9(12)13/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)COc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-nitrofenoxi)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 197.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0324 |