Learn More
4-Nitrofenol Sal Sódica Dihidratada, TRC
Código de producto. 30138763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138763 2.5 g 2.50 g
30011525 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138763 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5044482.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66924-59-2
Fórmula molecular C6H4NNaO3 . 2(H2O)
Peso molecular (g/mol) 161.09
Sinónimo Sodium p-Nitrophenolate Dihydrate, 4-Nitro-phenol Sodium Salt Dihydrate
Nombre IUPAC sodio; 4-nitrofenolato; dihidrato
SMILES O.O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenol Sodium Salt Dihydrate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO3.Na.2H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;;/h1-4,8H;;2*1H2/q;+1;;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03