Learn More
4-nitrofenol sódico 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321926 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321926 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15594400AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenol sodium salt
CAS 824-78-2
Nombres de analitos o componentes 4-Nitrophenol sodium salt
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H4 N O3 . Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO3.Na/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;4-nitrofenolato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 161.09
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0089 g/mol