Learn More
4-Nitrofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466967 250 g 250 g
11456967 1000 g 1000 g
11476967 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14376.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.16€
    40.65€ / 250 g
    Ahorro 8.51€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-02-7 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
4-Nitrophenol is used as a precursor to prepare phenetidine, acetophenetidne and pH indicator. Its carboxylate ester derivatives are involved as an active component for the construction of amide moieties in peptide synthesis. It is used as an intermediate in the synthesis of paracetamol and N-acetyl-p-aminophenol dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-nitrofenol se utiliza como precursor para preparar fenetidina, acetofenetidina e indicador de pH. Sus derivados de éster de carboxilato participan como un componente activo para la construcción de las mitades de amida en la síntesis de péptidos. Se utiliza como intermediario en la síntesis de colorantes de N-acetil-p-aminofenol y paracetamol.
Solubilidad
Libremente soluble en alcohol, cloroformo, éter. Fácilmente soluble en acetona. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-02-7
Fórmula molecular C6H5NO3
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00007331
Clave InChI BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
Nombre IUPAC 4-nitrofenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenol
Punto de fusión 110°C to 115°C
Densidad 1.48
Punto de ebullición 279°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 169°C (336°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN1663
Beilstein 1281877
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,6621
Información de solubilidad Freely soluble in alcohol,chloroform,ether; Freely soluble in acetone; Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Nitrophenol