Learn More
4-nitrofenol, ≥99,5 %, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15696940 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15696940 500 g Glass bottle 500 g
15686940 25 g Frasco de vidrio 25 g
15676940 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15696940 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 73560500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 100-02-7
Fórmula molecular C6H5NO3
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00007331
Clave InChI BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
Nombre IUPAC 4-nitrofenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenol
Punto de fusión 116°C
Punto de ebullición 279°C
Fórmula lineal O2NC6H4OH
Número UN UN1663
Beilstein 1281877
Información de solubilidad 14.8g/L at 25°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Envase Glass bottle
Presión de vapor 0.6mmHg (120°C)
Densidad 1.479g/cm3
Color Yellow
pH 4.4
Cantidad 500 g
Forma física cristalino/a/s