Learn More
4-nitrofenol-15N, TRC
Código de producto. 30469525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469525 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30469525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN496947100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenol-15N
CAS 103427-15-2
Fórmula molecular C6H515NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo p-Nitrophenol-15N, 1-Hydroxy-4-nitrobenzene-15N, 4-Hydroxy-1-nitrobenzene-15N, 4-Hydroxynitrobenzene-15N, NSC 1317-15N, Niphen-15N, p-Hydroxynitrobenzene-15N, p-Nitrophenol-15N
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i7+1
SMILES Oc1ccc(cc1)[15N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-[óxido(oxo)azaniumil]fenol
Peso molecular (g/mol) 140.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.024