Learn More
4-Nitrofenol-1,2,6-13C3, TRC
Código de producto. 30136676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136676 50 mg 50 miligramos
30009150 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136676 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49694850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93628-02-5
Fórmula molecular 13C6H7NO3
Peso molecular (g/mol) 147.08
Sinónimo Phenol-1,2,6-13C3, 4-nitro- (9CI), 4-Nitrophenol-1,2,6-13C3, p-Nitrophenol-13C3
Nombre IUPAC 4-(dihidroxiamino)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-ol
SMILES ON(O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenol (13C6)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0627