Learn More
4-Clorhidrato de Nitrofenetilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenethylamine Hydrochloride |
| CAS | 29968-78-3 |
| Fórmula molecular | C8H10N2O2 . HCl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(4-Nitrophenyl)ethylamine Hydrochloride, 4-Nitrobenzeneethanamine Monohydrochloride, 4-Nitrophenethylamine Hydrochloride, p-Nitrophenethylamine Hydrochloride, beta-(p-Nitrophenyl)ethylamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O2.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12;/h1-4H,5-6,9H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(4-nitrofenil)etanamina; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 202.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0509 |