Learn More
4-Bromuro de Nitrofenetilo, TRC
Código de producto. 30482167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482167 5 g -
30468211 25 g 25 g
30467378 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482167 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5450905G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5339-26-4
Fórmula molecular C8H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 230.06
Sinónimo 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
Nombre IUPAC 1-(2-bromoetil)-4-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(CCBr)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenethyl Bromide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8BrNO2/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12/h1-4H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.9738