Learn More
Bromuro de 4-nitrofenetilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10755991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10755991 5 g Frasco de vidrio 5 g
10541401 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10755991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151620050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5339-26-4 | C8H8BrNO2 | 230.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5339-26-4
Fórmula molecular C8H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 230.06
Número MDL MFCD00007386
Clave InChI NTURQZFFJDCTMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-2-bromoethyl-4-nitro, 4-nitrophenethylbromide, p-nitrophenethyl bromide, 2-4-nitrophenyl ethyl bromide, 4-2-bromoethyl nitrobenzene, 4-nitrophenylethyl bromide, .beta.-p-nitrophenyl ethyl bromide, phenethylbromide4nitro
PubChem CID 79266
Nombre IUPAC 1-(2-bromoetil)-4-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CCBr)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenethyl bromide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 67°C to 70°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4CH2CH2Br
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.06
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales adherentes o polvos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrophenethyl bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.