Learn More
Alcohol 4-nitrofenoetílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15505056 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15505056 10 g 10 g
15515056 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15505056 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 179610100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-27-6 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-27-6
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.16
Clave InChI IKMXRUOZUUKSON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethanol, 4-nitrobenzeneethanol, 2-p-nitrophenyl ethanol, benzeneethanol, 4-nitro, p-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethan-1-ol, phenethyl alcohol, p-nitro, ccris 6079, 4-nitrophenethylalcohol
PubChem CID 7494
Nombre IUPAC 2-(4-nitrofenil)etanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenethyl alcohol
Punto de fusión 56.0°C to 57.0°C
Punto de ebullición 148.0°C to 149.0°C (2.0 Torr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Fórmula lineal O2NC6H4CH2CH2OH
Cantidad 10 g
Beilstein 06,II,238
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16
Porcentaje de pureza 99%