Learn More
4-Nitroindol-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460369 5 g 5 g
15470369 250 mg 250 miligramos
15450369 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15460369 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63595.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10553-11-4 | C9H6N2O3 | 190.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10553-11-4
Fórmula molecular C9H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 190.16
Número MDL MFCD04973979
Clave InChI CGXVTWQTGQAMMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitroindole-3-carboxaldehyde, acmc-20amck, 3-formyl-4-nitroindole, 4-nitroindole-3-carbaldehyde, 4-nitro-1h-indol-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde,4-nitro
PubChem CID 11095397
Nombre IUPAC 4-nitro-1H-indol-3-carbaldehído
SMILES [O-][N+](=O)C1=C2C(NC=C2C=O)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitroindole-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 189°C to 193°C
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.