Learn More
4-nitroimidazol, Mikromol
Código de producto. 17993086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17993086 100 mg 100 miligramos
30461689 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17993086 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0012.05
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-nitroimidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitroimidazole
CAS 3034-38-6
Nombres de analitos o componentes 4-Nitroimidazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C3 H3 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Metronidazole Imp. B (EP), 5-Nitro-1H-imidazole, 4-Nitro-1H-imidazole, 4(or 5)-Nitroimidazole, 1H-4-Nitroimidazole, 1H-5-Nitroimidazole, 4(5)-Nitroimidazole, 4-Nitroimidazole, 5-Nitroimidazole, NSC 50359, Metronidazole Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
SMILES [O-][N+](=O)c1c[nH]cn1
Nombre IUPAC 4-nitro-1H-imidazol
Peso molecular (g/mol) 113.07
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 113,0225 g/mol