Learn More
4-nitroimidazol, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitroimidazole |
| CAS | 3034-38-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Nitroimidazole |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C3 H3 N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Metronidazole Imp. B (EP), 5-Nitro-1H-imidazole, 4-Nitro-1H-imidazole, 4(or 5)-Nitroimidazole, 1H-4-Nitroimidazole, 1H-5-Nitroimidazole, 4(5)-Nitroimidazole, 4-Nitroimidazole, 5-Nitroimidazole, NSC 50359, Metronidazole Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-2-5-3/h1-2H,(H,4,5) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1c[nH]cn1 |
| Mostrar más |