Learn More
4-Nitroimidazol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439693 100 g 100 g
11419693 5 g 5 g
11429693 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439693 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12458.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3034-38-6 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3034-38-6
Fórmula molecular C3H3N3O2
Peso molecular (g/mol) 113.08
Número MDL MFCD00005196
Clave InChI VYDWQPKRHOGLPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitroimidazole, 4-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-nitro, 5-nitroimidazole, 4 5-nitroimidazole, imidazole, 4-nitro, 1h-imidazole, 5-nitro, unii-y8u32az5o7, 5 4-nitroimidazole, 4-nitro-3h-imidazole
PubChem CID 18208
ChEBI CHEBI:64635
Nombre IUPAC 5-nitro-1h-imidazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitroimidazole
Punto de fusión ∼303°C (decomposition)
Temperatura de inflamación >200°C (392°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 2815
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.08
Porcentaje de pureza 97%