Learn More
4-nitroguayacol, TRC
Código de producto. 30483664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483664 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30483664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4959601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitroguaiacol
CAS 3251-56-7
Fórmula molecular C7 H7 N O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Guaiacol','4-nitro- (6CI), 2-Methoxy-4-nitrophenol, 3-Methoxy-4-hydroxynitrobenzene, 3-Nitro-6-hydroxyanisole, 4-Hydroxy-3-methoxynitrobenzene, 4-Nitro-2-methoxyphenol, 4-Nitroguaiacol, NSC 26149, Phenol','2-methoxy-4-nitro-
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
SMILES COc1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-metoxi-4-nitrofenol
Peso molecular (g/mol) 169.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0375