Learn More
4-Nitroguaiacol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10463015 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10463015 25 g Frasco de vidrio 25 g
10023640 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10463015 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 310370250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3251-56-7 | C7H7NO4 | 169.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3251-56-7
Fórmula molecular C7H7NO4
Peso molecular (g/mol) 169.14
Número MDL MFCD00012143
Clave InChI IZLVFLOBTPURLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitroguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-nitro, guaiacol, 4-nitro, 2-hydroxy-5-nitroanisole, 3-nitro-6-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-methoxynitrobenzene, phenol, o-methoxy-p-nitro, o-methoxy-p-nitrophenol, 2-methoxy-4-nitro-phenol, 4-nitrogualacol
PubChem CID 76738
ChEBI CHEBI:81050
Nombre IUPAC 2-metoxi-4-nitrofenol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitroguaiacol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 99.0°C to 104.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H3(OCH3)OH
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo