Learn More
4-Nitrofluorobenceno, TRC
Código de producto. 30484274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
30484274 25 g
1 options
Código de producto. 30484274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49383525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoronitrobenzene
CAS 350-46-9
Fórmula molecular C6 H4 F N O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Fluoro-4-nitrobenzene, 1-Nitro-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-nitrobenzene, 4-Fluoronitrobenzene, 4-Nitro-1-fluorobenzene, 4-Nitrofluorobenzene, 4-Nitrophenyl fluoride, NSC 10281, Para-fluoronitrobenzene, p-Fluoronitrobenzene, p-Nitrofluorobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4FNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 141.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0226