Learn More
4-Nitrodifenilamina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11390184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11390184 5 g 5 g
11380184 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11390184 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00728.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 836-30-6 | C12H10N2O2 | 214.22 g/mol
4-Nitrodiphenylamine, is used as a Hammett indicator. It is also used as an Intermediate in the production of rubber antioxidants. It is manufactured solely for use as a chemical intermediate for industrial uses and thus is essentially fully consumed in chemical reductive alkylation reaction downstream of manufacture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-nitrodifenilamina se utiliza como indicador de Hammett. También se usa como intermedio en la producción de antioxidantes para caucho. Se fabrica exclusivamente para su uso como intermedio químico para usos industriales y, por lo tanto, se consume esencialmente por completo en la reacción de alquilación química reductora después de la fabricación.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 836-30-6
Fórmula molecular C12H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 214.22
Número MDL MFCD00007301
Clave InChI XXYMSQQCBUKFHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrodiphenylamine, p-nitrodiphenylamine, benzenamine, 4-nitro-n-phenyl, diphenylamine, 4-nitro, 4-nitrodifenylamin, 4-ndpa, p-nitrophenylphenylamine, 4-nitro-n-phenyl-aniline, 4-nitrophenyl phenylamine, 4-nitrodifenylamin czech
PubChem CID 13271
Nombre IUPAC 4-nitro-N-fenilanilina
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrodiphenylamine
Punto de fusión 132°C to 135°C
Punto de ebullición 211°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 190°C (374°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Beilstein 2051910
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza ≥98%