Learn More
Alcohol 4-nitrocinamílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454123 25 g 25 g
11434123 1 g 1 g
11444123 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454123 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10338.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1504-63-8 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
4-Nitrocinnamyl alcohol is used in the preparation of 4-nitrocinnamyl chloride by reacting with tosyl chloride (TsCl).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 4-nitrocinamílico se utiliza en la preparación de cloruro de 4-nitrocinamilo al reaccionar con el cloruro de tosilo (TsCl).
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano y acetato de etilo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1504-63-8
Fórmula molecular C9H9NO3
Peso molecular (g/mol) 179.175
Número MDL MFCD00017045
Clave InChI LGXXEDSIJZHDBN-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo 4-nitrocinnamyl alcohol, 2e-3-4-nitrophenyl prop-2-en-1-ol, e-3-4-nitrophenyl prop-2-en-1-ol, p-nitrocinnamyl alcohol, 3-4-nitrophenyl prop-2-en-1-ol, 2-propen-1-ol, 3-4-nitrophenyl, 2-propen-1-ol, 3-p-nitrophenyl, 3-p-nitrophenyl allyl alcohol, 3-4-nitrophenyl-2-propenol
PubChem CID 5462894
Nombre IUPAC (E)-3-(4-nitrofenil)prop-2-en-1-ol
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CCO)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrocinnamyl alcohol
Punto de fusión 126°C to 130°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1948238
Información de solubilidad Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl Acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.18
Porcentaje de pureza 98%