Learn More
4-Nitrocinamaldehído, predominantemente trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410353 5 g 5 g
11420353 25 g 25 g
11364689 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410353 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11467.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Doebner-Miller reaction the 4- nitrocinnamaldehyde and 2-methylaniline in concentrated HC1 give the corresponding 8-methyl-2-phenylquinoline (3: R = 4'-N02) directly. The asymmetric Friedel-Crafts-type alkylation in aqueous media reaction of 4-Nitrocinnamaldehydr with N-methyl indole using trifluoroacetic acid (TFA) salt of the PEG-PS-supported prolyl peptide having the polyleucine tether as a catalyst. 4-Nitrocinnamaldehyde has been used in the preparation of 2, 2?-[(E)-3-(4-nitrophenyl) prop-2-ene-1,1-diyl] bis(3-hydroxy-5, 5-dimethylcyclohex-2-en-1-one).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
En la reacción de Doebner-Miller, el 4-nitrocinamaldehído y la 2-metilanilina en HC1 concentrado dan la correspondiente 8-metil-2-fenilquinolina (3: R = 4′-N02) directamente. La alquilación asimétrica de tipo Friedel-Crafts en la reacción acuosa media de 4-nitrocinamaldehído con indol de N-metilo mediante sal de ácido trifluoroacético (TFA) del péptido prolílico soportado por PEG-PS que tiene la unión de polileucina como catalizador. El 4-nitrocinamaldehído se ha utilizado en la preparación de 2, 2′-[(E)-3-(4-nitrofenil) prop-2-ene-1,1-diil] bis(3-hidroxi-5, 5-dimetilciclohex-2-en-1-ona).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1734-79-8
Fórmula molecular C9H7NO3
Peso molecular (g/mol) 177.159
Número MDL MFCD00007379
Clave InChI ALGQVMMYDWQDEC-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo 4-nitrocinnamaldehyde, 3-4-nitrophenyl acrylaldehyde, p-nitrocinnamaldehyde, 2-propenal, 3-4-nitrophenyl, cinnamaldehyde, p-nitro, trans-4-nitrocinnamaldehyde, e-3-4-nitrophenyl acrylaldehyde, 3-4-nitrophenyl-2-propenal, unii-48r8lam7yx, 2e-3-4-nitrophenyl prop-2-enal
PubChem CID 5354135
Nombre IUPAC (E)-3-(4-nitrofenil)prop-2-enal
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC=O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrocinnamaldehyde
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 138°C to 142°C
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Beilstein 1565424
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrocinnamaldehyde, predominantly trans
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrocinnamaldehyde