Learn More
4-Nitrocatechol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrocatechol |
| CAS | 3316-09-4 |
| Fórmula molecular | C6H5NO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Nitro-1,2-benzenediol, 1,2-Dihydroxy-4-nitrobenzene;3,4-Dihydroxy-1-nitrobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-nitrobenceno-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 155.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0219 |