Learn More
4-Nitrocatecol Sulfato Sal de Dipotasio, TRC
Código de producto. 30483073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483073 500 mg -
30473245 250 mg 250 miligramos
30482388 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30483073 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN493753500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14528-64-4
Fórmula molecular C6H3K2NO7S
Peso molecular (g/mol) 311.35
Sinónimo Dipotassium 2-hydroxy-5-nitrophenyl Sulfate, Dipotassium Nitrocatechol Sulfate, N493753
Nombre IUPAC dipotasio; (5-nitro-2-oxidofenilo) sulfato
SMILES [K+].[K+].[O-]c1ccc(cc1OS(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Nitrocatechol Sulfate Dipotassium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO7S.2K/c8-5-2-1-4(7(9)10)3-6(5)14-15(11,12)13;;/h1-3,8H,(H,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.8904
Porcentaje de pureza >95%