Learn More
4-Nitrocatechol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450063 5 g 5 g
11460063 25 g 25 g
11470063 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450063 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12122.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3316-09-4 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
4-nitrocatechol (4ncat) is a suitable ligand for amperometric determination of Al(III) at environmental concentrations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
4: El nitrocatecol (4ncat) es un ligando adecuado para la determinación amperométrica de Al(III) a concentraciones ambientales.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3316-09-4
Número MDL MFCD00007242
ChEBI CHEBI:16318
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Nitrocatechol
Punto de fusión 174°C to 177°C
Fórmula molecular C6H5NO4
Cantidad 5 g
Beilstein 1867508
Sinónimo 4-nitrocatechol, 4-nitropyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-benzenediol, 3,4-dihydroxy-1-nitrobenzene, unii-sw60ng75en, sw60ng75en, 1,2-benzenediol, 4-nitro, nitrocatechol mix of isomers, 4nc
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)O
Nombre IUPAC 4-nitrobenceno-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 155.11
PubChem CID 3505109
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.11
Porcentaje de pureza ≥98%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.