Learn More
4-Nitrocatecol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10163560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10163560 5 g Frasco de vidrio 5 g
10429440 10 g Frasco de vidrio 10 g
10258063 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10163560 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128600050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3316-09-4 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3316-09-4
Fórmula molecular C6H5NO4
Peso molecular (g/mol) 155.11
Número MDL MFCD00007242
Clave InChI XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrocatechol, 4-nitropyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-benzenediol, 3,4-dihydroxy-1-nitrobenzene, unii-sw60ng75en, sw60ng75en, 1,2-benzenediol, 4-nitro, nitrocatechol mix of isomers, 4nc
PubChem CID 3505109
ChEBI CHEBI:16318
Nombre IUPAC 4-nitrobenceno-1,2-diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrocatechol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 173°C to 177°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 788
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrocatechol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.