Learn More
Éster metilo de ácido 4-nitrobutírico, TRC
Código de producto. 30471992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471992 10 g 10 g
30479002 1 g -
30465965 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30471992 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49581010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13013-02-0
Fórmula molecular C5H9NO4
Peso molecular (g/mol) 147.13
Sinónimo 4-Nitrobutanoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Nitrobutanoate, Methyl 4-Nitrobutyrate, NSC 126459
Nombre IUPAC metil-4-nitrobutanoato
SMILES COC(=O)CCC[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobutyric Acid Methyl Ester
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO4/c1-10-5(7)3-2-4-6(8)9/h2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0532