Learn More
4-nitrobifenil-d9, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrobiphenyl-D9 |
| CAS | 350818-59-6 |
| Fórmula molecular | C12 D9 N O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1,1'-Biphenyl-2,2',3,3',4,5,5',6,6'-d9, 4'-nitro- (9 CI), 4'-Nitro-1,1'-biphenyl-2,2',3,3',4,5,5',6,6'-d9, 4-Nitrobiphenyl-d9, 4-Nitrobiphenyl-D9, 4-Nitrobiphenyl-2,2',3,3',4',5,5',6,6'-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H9NO2/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c2[2 H])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrofenil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 208.2608 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1198 g/mol |
| Mostrar más |