Learn More
Clorhidrato de 4-nitrobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450367 25 g 25 g
11430367 1 g 1 g
11440367 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21748.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 18600-42-5 | C7H9ClN2O2 | 188.611 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18600-42-5
Fórmula molecular C7H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 188.611
Número MDL MFCD00012863
Clave InChI SMIXZZMSWYOQPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrobenzylamine hydrochloride, 4-nitrophenyl methanamine hydrochloride, p-nitrobenzylamine hydrochloride, 4-nitrobenzylamine hcl, pubchem12455, acmc-209enh, 4-nitrobenzylamine hcl salt, ksc493k2b, p-nitrobenzylaminehydrochloride, 4-nitrobenzylaminehydrochloride
PubChem CID 11252467
Nombre IUPAC (4-Nitrofenil)metanamina; Clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)[N+](=O)[O-].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Punto de fusión 255°C to 257°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3629994
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.62
Porcentaje de pureza 97%