Learn More
2-diazoacetoacetato de 4-nitrobencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrobenzyl2-diazoacetoacetate |
| CAS | 82551-63-1 |
| Fórmula molecular | C11 H9 N3 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9N3O5/c1-7(15)10(13-12)11(16)19-6-8-2-4-9(5-3-8)14(17)18/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C(=[N+]=[N-])C(=O)OCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-diazo-3-oxobutanoato de (4-nitrofenil)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 263.206 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.054 |