Learn More
Bromuro de (4-nitrobencil)trifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499140 5 g 5 g
11409150 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499140 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15288.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2767-70-6 | C25H21BrNO2P | 478.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2767-70-6
Fórmula molecular C25H21BrNO2P
Peso molecular (g/mol) 478.33
Número MDL MFCD00032108
Clave InChI IPJPTPFIJLFWLP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-nitrobenzyl triphenylphosphonium bromide, p-nitrobenzyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, p-nitrobenzyl triphenyl-, bromide, 4-nitrobenzyl triphenylphosphoniumbromide, 4-nitrobenzyl triphenyl phosphonium bromide, 4-nitrophenyl methyl triphenylphosphanium bromide, acmc-209gym, phosphonium, 4-nitrophenyl methyl triphenyl-, bromide, wln: wnr d1pr&r&r &e, 4-nitrobenzyltriphenylphosphonium bromide
PubChem CID 197008
Nombre IUPAC [(4-nitrophenyl)methyl]triphenylphosphanium bromide
SMILES [Br-].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión ∼280°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.33
Porcentaje de pureza 98%