Learn More
Cloroformiato de 4-nitrobencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrobenzyl Chloroformate |
| CAS | 4457-32-3 |
| Fórmula molecular | C8H6ClNO4 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | Chloroformic Acid p-Nitrobenzyl Ester, 4-Nitrobenzyl Chloroformate, 4-Nitrobenzyloxycarbonyl Chloride, p-Nitrobenzyl Chloroformate, p-Nitrobenzyloxycarbonyl Chloride, p-Nitrocarbobenzoxy Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6ClNO4/c9-8(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4H,5H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(COC(=O)Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | (4-nitrofenil)metil carbonocloridato |
| Peso molecular (g/mol) | 215.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.9985 |