Learn More
Cloroformiato de 4-nitrobencilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10710135 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10710135 25 g 25 GR
10454902 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10710135 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376040250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4457-32-3 | C8H6ClNO4 | 215.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4457-32-3
Fórmula molecular C8H6ClNO4
Peso molecular (g/mol) 215.59
Número MDL MFCD00007375
Clave InChI MHSGOABISYIYKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrobenzyl chloroformate, 4-nitrobenzyl carbonochloridate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl methyl ester, 4-nitrobenzyl chlorocarbonate, p-nitrobenzyl chloroformate, 4-nitrocarbobenzoxychloride, 4-nitrophenyl methyl chloroformate, p-nitrobenzyloxycarbonyl chloride, 4-nitrobenzyloxycarbonyl chloride, chloroformic acid p-nitrobenzyl ester
PubChem CID 78205
Nombre IUPAC (4-nitrofenil)metil carbonocloridato
SMILES C1=CC(=CC=C1COC(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzyl chloroformate
Punto de fusión 32°C
Temperatura de inflamación 113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCO2CH2C6H4NO2
Índice de refracción 1.5520 to 1.556
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.59
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrobenzyl chloroformate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.