Learn More
Bromuro de 4-nitrobencilo, TRC
Código de producto. 30476823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476823 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30476823 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49364025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzyl Bromide
CAS 100-11-8
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, alpha-Bromo-p-nitro-toluene, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, 4-(Bromomethyl)nitrobenzene, 4-Nitrobenzyl Bromide, 4-Nitrophenylmethyl Bromide, NSC 4609, p-(Bromomethyl)nitrobenzene, p-Nitro-alpha-bromotoluene, p-Nitrobenzyl Bromide, alpha-Bromo-4-nitrotoluene, alpha-Bromo-p-nitrotoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4H,5H2
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(CBr)cc1
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-4-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 216.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.9582