Learn More
Bromuro de 4-nitrobencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrobenzyl Bromide |
| CAS | 100-11-8 |
| Fórmula molecular | C7H6BrNO2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, alpha-Bromo-p-nitro-toluene, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, 4-(Bromomethyl)nitrobenzene, 4-Nitrobenzyl Bromide, 4-Nitrophenylmethyl Bromide, NSC 4609, p-(Bromomethyl)nitrobenzene, p-Nitro-alpha-bromotoluene, p-Nitrobenzyl Bromide, alpha-Bromo-4-nitrotoluene, alpha-Bromo-p-nitrotoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4H,5H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(CBr)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(bromometilo)-4-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 216.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.9582 |