Learn More
Alcohol de 4-nitrobencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10725401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10725401 100 g Frasco de vidrio 100 g
10553291 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10725401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128521000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 619-73-8 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-73-8
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00007376
Clave InChI JKTYGPATCNUWKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrobenzyl alcohol, 4-nitrophenyl methanol, p-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-nitro, 4-nitrobenzenemethanol, p-hydroxymethyl nitrobenzene, benzyl alcohol, p-nitro, paranitrobenzyl alcohol, 4-nitrobenzylalcohol, unii-86btj68y9m
PubChem CID 69275
ChEBI CHEBI:41214
Nombre IUPAC (4-nitrofenol)metanol
SMILES OCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzyl alcohol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 92.0°C to 95.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 185.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 180°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4CH2OH
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 450
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrobenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.