Learn More
Alcohol de 4-nitrobencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482388 500 g 500 g
11462388 25 g 25 g
11472388 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15742.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 619-73-8 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
4-nitrobenzyl alcohol is used as the sole source of carbon and nitrogen to study the pathway for the catabolism of 4-nitrotoluene by Pseudomonas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol de 4-nitrobencilo se utiliza como única fuente de carbono y nitrógeno para estudiar la vía del catabolismo del 4-nitrotolueno por pseudomonas.
Solubilidad
Soluble en agua (2 mg/ml a 20 °C).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-73-8
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00007376
Clave InChI JKTYGPATCNUWKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrobenzyl alcohol, 4-nitrophenyl methanol, p-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-nitro, 4-nitrobenzenemethanol, p-hydroxymethyl nitrobenzene, benzyl alcohol, p-nitro, paranitrobenzyl alcohol, 4-nitrobenzylalcohol, unii-86btj68y9m
PubChem CID 69275
ChEBI CHEBI:41214
Nombre IUPAC (4-nitrofenol)metanol
SMILES OCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzyl alcohol
Punto de fusión 92°C to 95°C
Punto de ebullición 185°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 180°C (356°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 1424026
Información de solubilidad Soluble in water (2mg/ml at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrobenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrobenzyl alcohol