Learn More
Acetoacetato de 4-nitrobencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrobenzyl Acetoacetate |
| CAS | 61312-84-3 |
| Fórmula molecular | C11H11NO5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Nitrobenzyl Acetylacetate, p-Nitrobenzyl 3-Oxobutanoate, p-Nitrobenzyl Acetoacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO5/c1-8(13)6-11(14)17-7-9-2-4-10(5-3-9)12(15)16/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)CC(=O)OCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-oxobutanoato de (4-nitrofenil)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 237.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.0637 |