Learn More
4-Nitrobencil 1-Tio-Beta-D-galactopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Nitrobenzyl-1-thio beta-D-Galactopryranoside |
| CAS | 35785-19-4 |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O7 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO7S/c15-5-9-10(16)11(17)12(18)13(21-9)22-6-7-1-3-8(4-2-7)14(19)20/h1-4,9-13,15-18H,5-6H2/t9-,10+,11+,12-,13+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](SCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[(4-nitrofenil)metilsulfanil]oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 331.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.0726 |