Learn More
Cloruro de 4-nitrobenzoilo, TRC
Código de producto. 30477255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477255 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30477255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN493605100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzoyl Chloride
CAS 122-04-3
Fórmula molecular C7H4ClNO3
Cantidad 100 g
Sinónimo 4-Nitrobenzoyl Chloride, p-Nitrobenzoyl Chloride, 4-Nitrobenzoic Acid Chloride, 4-Nitrobenzoyl Chloride, NSC 5381, p-Nitrobenzoic Acid Chloride, p-Nitrobenzoyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 4-nitrobenzoilo
Peso molecular (g/mol) 185.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.988