Learn More
Cloruro de 4-nitrobenzoico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
10 g
1000 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11374689 10 g 10 g
11484224 250 g 250 g
11474224 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11374689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12543.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 122-04-3 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
4-Nitrobenzoyl chloride is used in the preparation of polysubstituted furanonaphthoquinoines. It is also involved in Michael addition, Henry reaction, O-alkylation and cycloaddition reactions. Further, it is employed as an intermediate in active pharmaceutical ingredient and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El Cloruro de 4-nitrobenzoílo se utiliza en la preparación de furanonaftoquinoquinoínas polisustituidas. También participa en la adición de Michael, la reacción de Henry, la O-alquilación y las reacciones de cicloadición. Además, se emplea como intermediario en ingredientes farmacéuticos activos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en terahidrofurano, diclorometano, cloroformo y piridina.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agua, alcoholes, agentes oxidantes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 122-04-3
Fórmula molecular C7H4ClNO3
Peso molecular (g/mol) 185.56
Número MDL MFCD00007345
Clave InChI SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzoic acid chloride, p-nitrobenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-nitro, 4-nitro-benzoyl chloride, unii-x3h8pw2gc4, ccris 3136, 4-nitrobenzoylchloride, 4-nitro benzoyl chloride
PubChem CID 8502
Nombre IUPAC cloruro de 4-nitrobenzoilo
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzoyl chloride
Punto de fusión 71°C to 74°C
Densidad 1.53
Punto de ebullición 155°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C (215°F)
Olor Characteristic
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Beilstein 473192
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,6590
Información de solubilidad Soluble in terahydrofuran,dichloromethane,chloroform and pyridine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.57
Porcentaje de pureza 98%