Learn More
4-Nitrobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302777 5 g 5 g
11392767 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15766.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 402-54-0 | C7H4F3NO2 | 191.109 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-54-0
Fórmula molecular C7H4F3NO2
Peso molecular (g/mol) 191.109
Número MDL MFCD00007358
Clave InChI XKYLCLMYQDFGKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-4-trifluoromethyl benzene, p-nitrobenzotrifluoride, benzene, 1-nitro-4-trifluoromethyl, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-trifluoromethyl nitrobenzene, 4-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, p-nitro-trifluoromethylphenol, p-trifluoromethylnitrobenzene, 4-nitro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene
PubChem CID 9821
Nombre IUPAC 1-nitro-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzotrifluoride
Punto de fusión 38°C to 42°C
Punto de ebullición 81°C to 83°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Número UN UN3431
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.11
Porcentaje de pureza 98%