Learn More
4-Nitrobenzotrifluoruro, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10720901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10720901 5 g Frasco de vidrio 5 g
10696154 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10720901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199260050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-54-0
Número MDL MFCD00007358
Clave InChI XKYLCLMYQDFGKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-4-trifluoromethyl benzene, p-nitrobenzotrifluoride, benzene, 1-nitro-4-trifluoromethyl, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-trifluoromethyl nitrobenzene, 4-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, p-nitro-trifluoromethylphenol, p-trifluoromethylnitrobenzene, 4-nitro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene
PubChem CID 9821
Nombre IUPAC 1-nitro-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzotrifluoride
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37.0°C to 42.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 81.0°C to 83.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 88°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H4F3NO2
Fórmula lineal O2NC6H4CF3
Cantidad 5 g
Beilstein 05, II, 251
Peso molecular (g/mol) 191.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.11
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino, cristales o masa cristalina