Learn More
4-nitrobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrobenzonitrile |
| CAS | 619-72-7 |
| Fórmula molecular | C7H4N2O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzonitrile','4-nitro- (9CI','ACI), 4-Nitrobenzonitrile (ACI), Benzonitrile','p-nitro- (7CI','8CI), 1-Cyano-4-nitrobenzene, 4-Cyano-1-nitrobenzene, 4-Cyanonitrobenzene, 4-Nitrobenzenenitrile, NSC 5383, p-Cyanonitrobenzene, p-Nitrobenzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4N2O2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-nitrobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 148.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0273 |