Learn More
Ácido 4-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrobenzoic acid |
| CAS | 62-23-7 |
| Fórmula molecular | C7 H5 N O4 |
| Cantidad | 1 kg |
| Sinónimo | 4-Nitrobenzoic acid, Benzoic acid','p-nitro- (8CI), 4-Nitrobenzoic acid, NSC 7707, Nitrodracylic acid, p-Carboxynitrobenzene, p-Nitrobenzenecarboxylic acid, p-Nitrobenzoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 167.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0219 |