Learn More
Ácido 4-nitrobenzoico, TRC
Código de producto. 30474270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474270 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30474270 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN493550250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzoic acid
CAS 62-23-7
Fórmula molecular C7 H5 N O4
Cantidad 250 g
Sinónimo 4-Nitrobenzoic acid, Benzoic acid','p-nitro- (8CI), 4-Nitrobenzoic acid, NSC 7707, Nitrodracylic acid, p-Carboxynitrobenzene, p-Nitrobenzenecarboxylic acid, p-Nitrobenzoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Ácido 4-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 167.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0219