Learn More
Ácido 4-nitrobenzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 4-nitrobenzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrobenzoic acid |
| CAS | 62-23-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Nitrobenzoic acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H5 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-Nitrobenzoic acid, Benzoic acid, p-nitro- (8CI), 4-Nitrobenzoic acid, NSC 7707, Nitrodracylic acid, p-Carboxynitrobenzene, p-Nitrobenzenecarboxylic acid, p-Nitrobenzoic acid, 4-Aminobenzoic Acid Impurity A, Benzocaine Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-nitrobenzoico |
| Mostrar más |